Principaux documents
860511C
Avanti
12:0 Biotin-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonyme(s) :
1-(12-Biotinyl[aminododecanoyl])-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H83N4O10PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
903.20
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (860511C-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL in chloroform (860511C-1MG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18-21-24-31-43(52)59-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)35-56-42(51)30-23-20-17-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,
Clé InChI
DALBPRHGCHKREH-IBTAXAMTSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860511C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :