860470P
Avanti
1-deoxysphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860470P, powder
Synonyme(s) :
1-deoxysphingosine (m18:1)
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860470P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860470P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860470P
Type de lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
ZREXGWPJFRJAJU-SWESGNQDSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3