860353P
Avanti
16:0 PC-d13
Avanti Research™ - A Croda Brand 860353P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860353P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860353P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn