Principaux documents
860125W
Avanti
C18:0-d7 GD1b Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Synonyme(s) :
C18:0-d7 GD1b Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C84H141D7N4O39
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1845.12
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Essai
≥99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (860125W-100UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Application
Lipids research
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860125W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :