Principaux documents
858148L
Avanti
17:0 Lyso PS-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phospho-L-serine (sodium salt)
1 MG
1 040,00 €
1 040,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 040,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H40D5NNaO9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 040,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (858148L-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)