Principaux documents
857463P
Avanti
DGTS-d9
Avanti Research - A Croda Brand 857463P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine
1 MG
191,00 €
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
191,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H72D9NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
721.15
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857463P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857463P
Type de lipide
deuterated lipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COCCC([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
Clé InChI
JENDGLMWMJVGPR-AJAOUQJPSA-N
Description générale
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine (DGTS) is highly found in Chlorophyceae. It is a structural isomer of diacylglycerylhydroxymethyl-N,N,N-trimethyl-βalanine (DGTA) It is also known as betaine lipid in microalgae.[1]
Diacylglyceryltrimethylhomo-Ser (DGTS) is an abundant lipid in the membranes of many algae, lower plants, and fungi. It commonly has an inverse concentration relationship with phosphatidylcholine, thus seemingly capable of replacing this phospholipid in these organisms.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857463P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Simultaneous structural identification of diacylglyceryl-N-trimethylhomoserine (DGTS) and diacylglycerylhydroxymethyl-N, N, N-trimethyl-$\beta$-alanine (DGTA) in microalgae using dual Li+/H+ adduct ion mode by ultra-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Li Y, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(5), 457-468 (2017)