Principaux documents
857400P
Avanti
C6-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexane-urea-sphingosine, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-C6-urea-ceramide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H50N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.68
Code UNSPSC :
12352211
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857400P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857400P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
C6-urea ceramide is a N-acylsphingosine amidohydrolase 1 (ASAH2) inhibitor.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
C6-urea ceramide helps to decrease the viability of human colon cancer cell lines. It enhances apoptosis and autophagic flux.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857400P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Therapeutic implications of bioactive sphingolipids: A focus on colorectal cancer
Camp ER, et al.
Cancer Biology & Therapy, 18(9), 640-650 (2017)