857392O
Avanti
(R)-FTY720-OMe
(R)-2-amino-2-(methoxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-1-ol, neat oil
Synonyme(s) :
(R)-FTY720-methyl ether; ROME
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857392O-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857392O
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3