857225P
Avanti
C16 Cyclic LPA
1-O-hexadecyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
1-hexadecyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857225P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857225P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=P1([O-])O[C@H](COCCCCCCCCCCCCCCCC)CO1.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3