Documents
857137C
Avanti
18:1 BDP (S,S)
sn-[2,3-dioleoyl]-glycerol-1-phospho-sn-1′-[2′,3′-dioleoyl]-glycerol (ammonium salt), chloroform
Synonyme(s) :
110858
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C78H146NO12P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1320.97
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857137C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857137C
Concentration
5 mg/mL (857137C-5mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857137C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash