Principaux documents
855576C
Avanti
15:0 Lyso PC
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(15:0/0:0)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H48NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.60
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (855576C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 855576C
Concentration
10 mg/mL (855576C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
15:0 Lyso PC has been used as a lipid internal standard for Folch lipid extraction.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855576C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ion Mobility-Mass Spectrometry (2019)
Untargeted lipidomic analysis of plasma from high fat diet-induced obese rats using UHPLC- linear trap quadrupole -Orbitrap MS.
Siddabasave Gowda B Gowda et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry (2020-01-21)
Luca Narduzzi et al.
Drug testing and analysis, 12(7), 887-899 (2020-04-05)
Growth hormone (GH), an endogenous peptide regulating anabolism and lipolysis in humans, is known to be abused by athletes to improve their performance. Despite the development of two distinct screening methods, few positive cases have been reported by the antidoping
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended