Principaux documents
855376P
Avanti
11:0 Lyso PC
1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(11:0/0:0)
25 MG
166,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
166,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H40NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 855376P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20(2,3)4/h18,21H,5-17H2,1-4H3/t18-/m1/s1
Clé InChI
OZRAIUXQMKVTIQ-GOSISDBHSA-N
Application
11:0 Lyso PC is suitable for use as a standard micelle component for the purification of human cytochrome P450s 3A4 and 1A2.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855376P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Affinity purification of recombinant human cytochrome P450s 3A4 and 1A2 using mixed micelle systems
Ahn T, et al.
Protein Expression and Purification, 101, 37-41 (2014)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended