Principaux documents
850755C
Avanti
18:2 PE
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
25 MG
356,00 €
356,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
356,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H74NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
740.00
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
356,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850755C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850755C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850755C
Concentration
10 mg/mL (850755C-25mg)
25 mg/mL (850755C-200mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,39H,3-10,15-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Clé InChI
SSCDRSKJTAQNNB-DWEQTYCFSA-N
Description générale
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most plenteous glycerophospholipid in eukaryotic cells.[1] It is a non-bilayer forming phospholipid, which is found majorly in the mitochondria.[2] It consists of a small polar head group with fatty acid chains.[1]
Application
18:2 PE has been used for the preparation of liposomes.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylethanolamine (PE) functions as to provide rigidity to the cell membranes via hexagonal phase structures which promote tight packing of the membrane bilayer formed by phosphatidylcholine.[1] It is also involved in the conversion of prions from the non-toxic to toxic conformation. PE also initiates the autophagosome formation by attaching covalently to the autophagy Atg8 protein.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850755C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850755C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321, 29-88 (2016)
Acyl chain asymmetry and polyunsaturation of brain phospholipids facilitate membrane vesiculation without leakage
Manni M M, et al.
eLife, 7, e34394-e34394 (2018)
Ethanolamine and Phosphatidylethanolamine Partners in Health and Disease
Patel D and Witt SN
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 29-88 (2017)