Principaux documents
850726P
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PE
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9E)/18:1(9E))
25 MG
209,00 €
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
209,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H78NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.03
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850726P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850726P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17+,20-18+/t39-/m1/s1
Clé InChI
MWRBNPKJOOWZPW-GPADLTIESA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850726P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC