850482C
Avanti
16:0-18:0 (11-12BR) PC
1-palmitoyl-2-(11,12-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(11,12-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (850482C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850482C
Concentration
10 mg/mL (850482C-10mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments[2]
- to determine the bromination effect at different positions along the fatty acid chains[3]
- for quenching of human heat shock protein 70 (Hsp70) tryptophan (Trp) fluorescence[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)