850404C
Avanti
4ME 16:0 PG
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850404C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850404C
Concentration
10 mg/mL (850404C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- as a phospholipid standard to quantify phosphatidylglycerol in plant samples by mass spectrometry analysis
- as a component of giant unilamellar vesicles (GUVs)for electrophysiology studies
- in the preparation of DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/DPhPG vesicles
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)