850190P
Avanti
18:0-20:4 PI(5)P
powder
Synonyme(s) :
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg (850190P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850190P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-500UG)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable