Principaux documents
840885C
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
25 MG
376,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
376,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H68O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
718.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840885C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 840885C
Concentration
10 mg/mL (840885C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)O
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Clé InChI
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
Description générale
Phosphatidic acid (PA) is a precursor of lysophosphatidic acid (LPA) and is present in leafy vegetables.[1] 18:2 PA or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of glycerol phosphate, with substitution of two chains of linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions in the glycerol backbone.
Application
18:2 PA or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt):
  • has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression[1]
  • might be used in saposin-derived lipid nanoparticle (SapNP) formation[2]
  • might be used in vacuolar mimic lipid (VML) proteoliposomes used for content-mixing assays[3]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840885C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ali Flayhan et al.
Structure (London, England : 1993), 26(2), 345-355 (2018-02-08)
Saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) are a new alternative tool for membrane protein reconstitution. Here we demonstrate the potential and advantages of SapNPs. We show that SapA has the lowest lipid specificity for SapNP formation. These nanoparticles are modular and offer
Hongki Song et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Yeast vacuole fusion requires R-SNARE, Q-SNAREs, and HOPS. A HOPS SM-family subunit binds the R- and Qa-SNAREs. We now report that HOPS binds each of the four SNAREs. HOPS catalyzes fusion when the Q-SNAREs are not pre-assembled, ushering them into
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but