810280P
Avanti
TopFluor™ Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810280P, powder
Synonyme(s) :
1-{12-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}dodecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810280P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810280P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques