810142P
Avanti
4ME 16:0 NBD PE (NBD-DPhPE)
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
NBD-DPhPE
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810142P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810142P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C