Documents
810136P
Avanti
Acyl 06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810136P, powder
Synonyme(s) :
1-acyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H60N5O11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
745.84
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810136P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810136P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810136P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC