810128C
Avanti
12:0 Lyso NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128C
Synonyme(s) :
1-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810128C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810128C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128C
Concentration
1 mg/mL (810128C-1mg)
1 mg/mL (810128C-5mg)
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn