Principaux documents
700250P
Avanti
Taurodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,12α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
5 MG
346,00 €
346,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
346,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H44NNaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
346,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700250P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable