700177P
Avanti
Dihydro FF-MAS
powder
Synonyme(s) :
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
677,00 €
About This Item
677,00 €
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (700177P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable