Principaux documents
700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
Synonyme(s) :
111114
1 MG
764,00 €
764,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
764,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H37D7O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141804
Nomenclature NACRES :
NA.25
764,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700120P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 is a deuterated derivative of the oxysterol 7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone. 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid is synthesized from 3β,7α,24 S-trihydroxycholest-5-en-(25 R)26-oic acid ((25 R)CA5-3β,7α,24 S-triol) in the presence of enzyme 3β-hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (HSD3B7). 7α,24(S)-dihydroxycholestenone is also derived by the 7α-hydroxylation of 24S hydroxycholesterol (24S-HC) in the presence of enzyme oxysterol 7-α-hydroxylase 2 (CYP39A1).[1][2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700120P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Oxysterols as lipid mediators: Their biosynthetic genes, enzymes and metabolites
Griffiths WJ and Wang Y
Prostaglandins & other lipid mediators null
Concentrations of bile acid precursors in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients
Griffiths WJ, et al.
Free radical biology & medicine null