700014P
Avanti
5β,6β-epoxycholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
111115
382,00 €
About This Item
382,00 €
Produits recommandés
Description
cholestanol, 5β,6β-epoxy-d7
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700014P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit