300116S
Avanti
Control (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Essai
>99% (HPLC/MS)
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (300116S-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)