Principaux documents
APO455837980
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.5
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
Clé InChI
FCNDYXZLZMHWKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride