Documents
APO455836190
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.55
Numéro MDL:
Point d'ébullition
-42
Densité
2.9
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
UHHZGIHGBLCIJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Synonym
2-Chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene
Flash Point
102-105
Boiling point
-42
Densité
2.9
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride