Documents
APO444782710
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c1-4-5(8)2-3-6(10)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
LVCXMVREXQEQFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-3-methylaniline