Documents
APO428498234
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.47
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-3-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrClF4/c9-3-4-1-2-5(8(12,13)14)6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
Clé InChI
XAILUIBARYCHEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl-bromide