Principaux documents
AOBH961DC035
AOBChem
4-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.01
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
ZFSHBUDHIVXAMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37487.pdf