Documents
AOBH945512CA
AOBChem
Methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O4/c1-15-8(14)6-4-5(2-3-7(6)13)16-9(10,11)12/h2-4,13H,1H3
Clé InChI
BBDLKMOBRCADAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47430.pdf