Documents
AOBH7BADE154
AOBChem
5-(Ethoxymethyl)nicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(ethoxymethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-2-13-6-7-3-8(9(11)12)5-10-4-7/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
DCOWFTSOLDRMGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxymethyl-nicotinic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37069.pdf