Documents
AOBH7BADD9EF
AOBChem
5-(6-ethoxy-2,3-difluorophenyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(6-ethoxy-2,3-difluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H9F2NO2/c1-2-15-8-4-3-7(12)11(13)10(8)9-5-14-6-16-9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
WFPLPFHEUQALCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-6-ethoxy-2-3-difluorophenyl-oxazole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36007.pdf