Documents
AOBH3CD9F0E9
AOBChem
5-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.6
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H5ClF3NO/c11-8-2-6(9-4-15-5-16-9)1-7(3-8)10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
IYNGKWNMFMFXJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26600.pdf