Documents
AOBH11E4FCC5
AOBChem
2,6-Difluoro-3-phenylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F2O/c14-12-7-6-10(13(15)11(12)8-16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
GXYLQSXHNZYODU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-3-phenylbenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34479.pdf