Documents
AOBH03C54D2B
AOBChem
2-Isopropoxy-4-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropoxy-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7(2)12-10-6-8(3)4-5-9(10)11/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
MABVCKMLSRQJQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropoxy-4-methylphenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33749.pdf