Documents
AOBH03C54D24
AOBChem
1-Chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-isopropyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11(12)13/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
AOTRFBGCYAXAPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29332.pdf