Documents
AOB640097211
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-4-6(9(12)13-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
YCFUSIDKEYANIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylbenzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30299.pdf