Documents
AOB640097156
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.5
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
OPGOFBZQGKIHRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30086.pdf