Principaux documents
AOB640097148
AOBChem
5-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-isopropoxy-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C16H25BO3/c1-11(2)18-13-9-8-12(3)14(10-13)17-19-15(4,5)16(6,7)20-17/h8-11H,1-7H3
Clé InChI
WDOQOPRNMWSMDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-isopropoxy-2-methylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30076.pdf