Documents
AOB640095149
AOBChem
4-(2,4-Difluorophenyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F2O/c14-11-5-6-12(13(15)7-11)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-8H
Clé InChI
VXWNQBQQPCHIMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-2-4-difluorophenyl-benzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23926.pdf