Documents
AOB640093915
AOBChem
2-Chloro-5-isopropylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
MXEPLXPXXYZIPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-isopropylbenzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19415.pdf