Documents
AOB640093268
AOBChem
1-Benzyloxy-2,3-difluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C13H10F2O/c14-11-7-4-8-12(13(11)15)16-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
HIUKTEJLXPEDGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-benzyloxy-2-3-difluorobenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17221.pdf