Documents
AOB640091261
AOBChem
4-(N,N-Dibenzylamino)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(dibenzylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C20H20BNO2/c23-21(24)19-11-13-20(14-12-19)22(15-17-7-3-1-4-8-17)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23-24H,15-16H2
Clé InChI
KLGQJKOCSXZOBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-n-n-dibenzylamino-phenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/10177.pdf