Documents
AMBH99C03224
Ambeed, Inc.
6-Bromobenzo[d]oxazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.03
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,3-benzoxazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-11)10-6/h1-4H
Clé InChI
AYXWVVLNNYYVJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944898-79-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944898-79-7.html