Documents
AMBH996F2BE4
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-ethoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-2-11-8-6(9)4-3-5-7(8)10;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
Clé InChI
USFXFGLRPRMYRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1185303-54-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1185303-54-1.html