Principaux documents
AMBH996F287D
Ambeed, Inc.
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-13-7-9(6-12-13)8-3-2-4-10(11)5-8/h2-7H,11H2,1H3
Clé InChI
HFXYSXJBVBJYMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1089278-81-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1089278-81-8.html