Principaux documents
AMBH996F2540
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyquinolin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-(2-methoxyquinolin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8(14)10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
LHDXXWJYBSDBTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850171-06-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :